D0564
Diphtheria Toxin
from Corynebacterium diphtheriae, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, protein synthesis inhibitor
Sinônimo(s):
DTx
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Toxina da difteria, lyophilized powder, Product is in unnicked form
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A toxina diftérica pode ser utilizada como um elemento tóxico na construção de imunotoxinas para citotoxicidade específica de células. O domínio de translocação de toxinas bacterianas com um mecanismo natural de escape do endossoma tem sido usado no desenvolvimento de vetores não virais eficientes para aplicações em terapia gênica.
Aplicação
A Toxina Diftérica de Corynebacterium diphtheriae tem sido utilizada:
- para depleção de microglia no estudo do transtorno de estresse pós-traumático em ratos
- injetada intraperitonealmente em ratos transgênicos para selecionar os híbridos após a fusão de células-tronco hematopoiéticas transplantadas e células progenitoras (HSPCs) durante a ablação
- para estudar seu efeito sobre progenitores comprometidos com a linhagem de eosinófilos em uma linhagem de ratos deficientes em eosinófilos (iPHIL).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A toxina da difteria é uma toxina bacteriana produzida pelo Corynebacterium diphtheriae. Ele contém três domínios que têm ações intracelulares. Os domínios estão envolvidos na intoxicação da célula, na ligação à superfície celular e na internalização em endossomos, translocando-se para o citosol através da membrana do endossomo e inibindo a síntese de proteínas celulares. A toxina da difteria é útil na construção de ferramentas biotecnológicas e terapêuticas. Inibe a síntese de proteínas ao catalisar a ribosilação de adenosina difosfato (ADP) da proteína-alvo em eucariotos.
forma física
Pó liofilizado que contém Tris e EDTA.
Reconstituição
Cada frasco, quando reconstituído para 0,5 ml com água destilada estéril, contém ~1 mg da toxina da difteria em Tris 0,01 M e Na2EDTA 0,001 M, pH 7,5.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
S M Yellon et al.
Biology of reproduction, 100(5), 1386-1394 (2019-01-11)
To test the hypothesis that macrophages are essential for remodeling the cervix in preparation for birth, pregnant homozygous CD11b-dtr mice were injected with diphtheria toxin (DT) on days 14 and 16 postbreeding. On day 15 postbreeding, macrophages (F4/80+) were depleted
Biology and molecular epidemiology of diphtheria toxin and the tox gene
The Journal of Infectious Diseases, 181 (2000)
Mary F Fontana et al.
PLoS pathogens, 12(12), e1006046-e1006046 (2016-12-07)
Dynamic regulation of leukocyte population size and activation state is crucial for an effective immune response. In malaria, Plasmodium parasites elicit robust host expansion of macrophages and monocytes, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that myeloid expansion
Benjamin J Vakoc et al.
Nature medicine, 15(10), 1219-1223 (2009-09-15)
Intravital multiphoton microscopy has provided powerful mechanistic insights into health and disease and has become a common instrument in the modern biological laboratory. The requisite high numerical aperture and exogenous contrast agents that enable multiphoton microscopy, however, limit the ability
Vicky A Tobin et al.
Nature, 464(7287), 413-417 (2010-02-26)
Many peptides, when released as chemical messengers within the brain, have powerful influences on complex behaviours. Most strikingly, vasopressin and oxytocin, once thought of as circulating hormones whose actions were confined to peripheral organs, are now known to be released