T3194
Tetanus toxin
from Clostridium tetani, cleaves synaptobrevin (VAMP-2)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetanus toxin from Clostridium tetani,
peso molecular
150 kDa (heavy chain (100 kDa) and a light chain (50 kDa) connected through an interchain disulfide bond)
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Clostridium tetani E88 ... tetX(1061100)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Reconstituição
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?