Key Documents
C8052
Sigma-Aldrich
Cholera Toxin
from Vibrio cholerae, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, A-B type toxin
Sinônimo(s):
CTX, Colerágeno, Enterotoxina do cólera
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Toxina do cólera, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
composição
Protein, ~5% Lowry-TCA
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A toxina da cólera é um membro da família de toxinas AB5-subunidade. Consiste em uma única subunidade A, responsável pela ADP-ribosilação, e cinco subunidades B, organizadas como um anel pentamérico, com funções de ligação e internalização do receptor da superfície celular. A subunidade A catalisa a ADP-ribosilação da subunidade α da proteína G estimuladora (Gαs), levando ao aumento da atividade da adenilil ciclase e dos níveis de cAMP. Também ADP-ribosila a transducina e a tubulina.
A toxina da cólera e sua subunidade A são comumente usadas para estudar mecanismos de transdução de sinal devido ao seu impacto na adenilato ciclase. Além disso, a toxina da cólera atua como um adjuvante ao estimular linfócitos B e respostas de células T auxiliares tipo 2, inibindo a produção de interleucina-12. A subunidade B não tóxica (CTB) se liga às células através da ligação ao gangliosídeo GM1, tornando-se um marcador útil para células microgliais em pesquisas neurológicas. Além disso, provou ser um excelente rastreador para estudos de transporte axonal usando métodos imunohistoquímicos.
Aplicação
A toxina da cólera de Vibrio cholerae tem sido utilizada em ensaios de neutralização de toxinas para avaliar a citotoxicidade das células.
A toxina do cólera de Vibrio cholerae foi usada como controle positivo em ensaio de cAMP (AMP cíclico) para enterotoxinas. Ela também foi adicionada como suplemento em um meio de cultura celular de tumores primários e células epiteliais.
Características e benefícios
Este composto é um produto em destaque para pesquisa com nucleotídeos cíclicos. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para nucleotídeos cíclicos. Saiba mais sobre moléculas pequena bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Embalagem
O tamanho da embalagem é baseado no teor proteico.
forma física
Pó liofilizado contendo sais tamponantes de Tris, cloreto de sódio, azida sódica e EDTA sódico.
Reconstituição
Quando reconstituída na concentração de 1 mg/ml em água, a solução contém 0,05 M de sais de tampão Tris, pH 7,5, 0,2 M de NaCl, 0,003 M de NaN3 e 0,001 M de EDTA sódico. Armazene soluções reconstituídas em geladeira.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Insulina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
I6634
Insulina
Nobuhiko Kayagaki et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6151), 1246-1249 (2013-07-28)
Gram-negative bacteria including Escherichia coli, Citrobacter rodentium, Salmonella typhimurium, and Shigella flexneri are sensed in an ill-defined manner by an intracellular inflammasome complex that activates caspase-11. We show that macrophages loaded with synthetic lipid A, E. coli lipopolysaccharide (LPS), or
The enterotoxin T (BcET) from Bacillus cereus can probably not contribute to food poisoning.
Choma C and Granum PE
FEMS Microbiology Letters, 217, 115-115 (2002)
Nicholas F Wright et al.
The Journal of comparative neurology, 521(13), 2966-2986 (2013-03-19)
Many brain structures project to both the anteroventral thalamic nucleus and the anteromedial thalamic nucleus. In the present study, pairs of different tracers were placed into these two thalamic sites in the same rats to determine the extent to which
Contribution of CXCL12 secretion to invasion of breast cancer cells.
Boimel PJ et al.
Breast Cancer Research, 14, R23-R23 (2012)
Rapid Expansion of Human Epithelial Stem Cells Suitable for Airway Tissue Engineering.
Butler CR et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 194, 156-156 (2016)
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.