M70800
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Edaravone, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 99%
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or chunks
p.e.
287 °C/265 mmHg (lit.)
pf
126-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a reagent for the detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI-MS.
- To improve the sensitivity of reducing mono- and oligo-saccharides for their subsequent determination using capillary zone electrophoresis.
- For the precolumn derivatization of the monosaccharide components of Salvia miltiorrhiza, liguspyragine hydrochloride, and glucose injection prior to their analysis by high performance liquid chromatography (HPLC).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Glycan Labeling