Documentos Principais
443300
Sigma-Aldrich
MCI-186
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury.
Sinônimo(s):
MCI-186, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, PMP, Edaravone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 6713
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
cream
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury. Inhibits iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates (IC50 = 15 µM). Inhibits mitochondrial permeability transition pore.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A free radical scavenger and antioxidant
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 15 µM inhibiting iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Katare, R. G., et al. 2003. Am. J. Physiol.285, H2171.
Kawai, H., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther. 281, 921.
Yamamoto, Y., et al. 1996. Redox. Report 2, 333.
Watanabe, T., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 1597.
Nishi, H., et al. 1989. Stroke 20, 1236.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1