733202
cis-Dichlorobis(2,2′-bipyridine)ruthenium(II)
97%
Sinônimo(s):
cis-Bis(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate, cis-Ru(bpy)2Cl2.xH2O
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
475.2-493.3
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4
InChI
1S/2C10H8N2.2ClH.H2O.Ru/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;/h2*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
XBOQABVNRXVAKI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?