Documentos Principais
275816
Sigma-Aldrich
cis-Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
98%
Sinônimo(s):
cis-Dichlorobis(benzonitrile)platinum
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CN)2PtCl2
Número CAS:
Peso molecular:
472.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
224 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Asymmetric hydroformylation reactions
  • Allylation reactions
  • Carbene insertion into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation reactions
  • Hydrosilylation reactions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)