Documentos Principais
921041
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II)
≥99.9%
About This Item
Fórmula linear:
PtCl2(C6H5CN)2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9%
cadeia de caracteres SMILES
[Pt](Cl)(Cl)([NH]#Cc2ccccc2)[NH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II) is commonly used as a precursor to synthesize organoplatinum (II) complexes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)