913553
Titania nanoparticles
300 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water
Sinônimo(s):
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
5 wt. % in water
tamanho de partícula
300 nm
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Despite TiO2 nanoparticles being widely available, there is currently no reliable commercial source for monodisperse non-aggregated TiO2 nanoparticles. We now offer a new and exciting range of monodisperse and non-aggregated TiO2 NPs.