398594
Osmium(III) chloride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Osmium chloride, Osmium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: osmium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Os/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
UAIHPMFLFVHDIN-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
398594-100MG | 4061833279892 |
398594-500MG | 4061833473078 |