209074
Ammonium hexachloroosmate(IV)
reagent grade
Sinônimo(s):
Ammonium osmium chloride, Osmium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
170 °C (subl.) (lit.)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
- Measurement of the dynamics of residual stresses in copper during heating: This study discusses the formation of PdOs bimetallic nanoalloy using ammonium hexachloroosmate(IV) and its application in understanding stress dynamics in metals during heating processes (ResearchGate).
- Electrochemical DNA Hybridization Sensor Using Poly -co-Ethylamine Redox Polymer: This research discusses the preparation of Os(bpy)2Cl2 by mixing bipyridine with ammonium hexachloroosmate in ethylene glycol, showing the application of this compound in biosensor technology (Core.ac.uk).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
209074-100MG | |
209074-4X500MG | |
209074-500MG | |
209074-2.5G | 4061838770523 |