O5500
Osmium tetroxide
Sealed ampule.
Sinônimo(s):
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
densidade de vapor
8.8 (vs air)
pressão de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
p.e.
130 °C (lit.)
pf
39.5-41 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
chave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?