209104
Potassium osmate(VI) dihydrate
Sinônimo(s):
Dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Potassium osmium oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[K+].[K+].[O-][Os]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
chave InChI
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a reagent for the stereoselective synthesis of 2,3,4-unprotected β-N-Glycopyranosides via palladium-catalyzed Tsuji-Trost amination.
- As a catalyst for asymmetric synthesis of carboranylated diols bearing two adjacent stereocenters.
- To prepare Osmium complexes for voltammetric analysis of polysaccharides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?