Documentos Principais
8.18055
Sigma-Aldrich
Potassium osmate dihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium osmate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O4Os · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
368.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
243-247-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
potência
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
chave InChI
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3