208868
Osmium tetroxide solution
2.5 wt. % in tert-butanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
pressão de vapor
5.42 psi ( 20 °C)
6.76 psi ( 55 °C)
Formulário
liquid
contém
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
2.5 wt. % in tert-butanol
densidade
1.0 g/mL at 20 °C
0.811 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
chave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cis dihydroxylation of alkenes to form cis-1,2-diols.
- Direct oxidation of 1,4-dienes to yield carboxylic acids using oxone as a co-oxidant.
Osmium tetroxide can also be used:
- In the stereoselective synthesis of (+)-norrisolide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?