201030
Osmium tetroxide
ReagentPlus®, 99.8%
Sinônimo(s):
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99.8%
Formulário
crystalline
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
p.e.
130 °C (lit.)
pf
39.5-41 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
chave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To promote the lactonization of alkenols to lactones.
- To mediate the selective oxidative cleavage of olefins by oxone to form the corresponding ketones or carboxylic acids.
- Dihydroxylation of mono-trans-di, and trisubstituted olefins to form 1,2-diols with high enantioselectivity in the presence of chiral amines.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?