75633
Osmium tetroxide solution
suitable for electron microscopy, 2% in H2O
Sinônimo(s):
Osmium(IV) oxide
About This Item
forma
solution
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
2% in H2O
técnica(s)
electron microscopy: suitable
cor
colorless to yellow
densidade
1.0 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
chave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter