Documentos Principais
209090
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroosmate(IV)
technical grade
Sinônimo(s):
Osmium potassium chloride
About This Item
Fórmula linear:
K2OsCl6
Número CAS:
Peso molecular:
481.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
powder
pf
600 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)