Documentos Principais
259128
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane
98%
Sinônimo(s):
(R)-PROPHOS
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
412.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
pf
71-73 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
chave InChI
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)