1.00246
Platinum Cobalt Color Standard Solution (HAZEN 500)
Pt 500 mg/L Certipur®
Sinônimo(s):
Hazen Color Standard Solution
Aplicação
Características e benefícios
- Stable solution with a minimum shelf life of 3 years
- Accompanied by a detailed certificate of analysis (CoA)
- Compliant to DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271, and APHA 2120 B
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Method: Spectrophotometric, ADMI weighted ordinate method for colored water and wastewater
Photometric determination using the indophenol blue method after extraction with calcium chloride solution