PTCO500
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
stock solution, ASTM D 1209 (ASTM colour 500)
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ASTM® D 1209
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Aplicação
Características e benefícios
- Certified under ISO 9001 Quality management system
- Absorbance values within the ASTM D1209-05 (2011) range
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards
- Provided in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PTCO500-500ML | 4065269252306 |