PTCO050
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 50)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Aplicação
Características e benefícios
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PTCO050-500ML | 4065269252283 |