Documentos Principais
1.09871
Supelco
Hydrochloric acid
Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid standard solution, Chloride standard
About This Item
Fórmula linear:
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Hydrochloric acid solution, Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
técnica(s)
ion chromatography: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
content (Cl⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Argentometric titration
(traceable to NIST - SRM 999b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials