731285
Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated vitamin D3, Calciol (6,19,19-d3) solution, Cholecalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
concentração
1 mg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
detection
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
Aplicação
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?