Documentos Principais
5.00257
SAFC
Riboflavin
E 101 (i)
Sinônimo(s):
Riboflavin, Lactoflavine, Vitamin B2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
376.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número E:
E101 (i)
Número do índice EC:
201-507-1
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
pf
290 °C (decomposition)
solubilidade
0.07 g/L
densidade volumétrica
100 kg/m3
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
chave InChI
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Riboflavin, also known as vitamin B₂, is a vitamin found in food and used in dietary supplements.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1