5.00949
all-rac-α-Tocopherol
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 307
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
viscous liquid
temperatura de autoignição
280 °C
potência
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
393 °C/1013 hPa
pf
2.5-3.5 °C
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
chave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1