Documentos Principais
5.43900
Supelco
Dimetilsulfóxido
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
51172004
Número do índice EC:
200-664-3
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
descrição
isocratic
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.2% Water
resíduo de evaporação
≤0.002%
transmitância
270 nm, ≥30%
280 nm, ≥60%
300 nm, ≥75%
350 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidade cinemática
2.14 cSt
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
1.10 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Análise química de gotas levitadas acusticamente por espectroscopia Raman.: Uso inovador de levitação acústica combinado com a espectroscopia Raman para analisar as propriedades químicas das gotículas em uma configuração sem contato, útil em cenários onde o DMSO é usado como solvente ( Tuckermann et al., 2009).
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Especificações
Concentração de saturação no ar: 8,0 g/m3 (20 °C)
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,5 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,7%
Água: ≤ 0,2%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,002%
Transmissão (em 270 nm): ≥ 30%
Transmissão (em 280 nm): ≥ 60%
Transmissão (em 300 nm): ≥ 75%
Transmissão (a partir de 350 nm): ≥ 99%
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5