01934
Dimetilsulfóxido
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
0.42 mmHg
Ensaio
≥99.9% (GC)
≥99.99995% (metals basis)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
42 %
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
189 °C
pf
16-19 °C (lit.)
16-19 °C
solubilidade
H2O: miscible (completely)
densidade
1.099-1.101 g/mL at 20 °C
1.10 g/mL (lit.)
traços de cátion
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Au: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤20 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Ce: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤5 μg/kg
Fe: ≤20 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
In: ≤10 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤10 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤10 μg/kg
Mn: ≤5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤50 μg/kg
Ni: ≤5 μg/kg
Os: ≤1 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤5 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤5 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
aplicação(ões)
sample preparation
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Enzymatic/chemical analysis of dietary fiber.: Focused on the analytical techniques for analyzing dietary fibers, which could be adapted for the analysis of complex organic matrices in the presence of DMSO ( Theander et al., 1994).
- Levans: I. Fractionation, solution viscosity, and chemical analysis of levan produced by Streptococcus salivarius.: This research details the fractionation and analysis of bacterial levan, which could inform studies involving the solubilization and analysis of similar polysaccharides in DMSO ( Ehrlich et al., 1975).
Atenção
Outras notas
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?