Documentos Principais
1.14543
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de fosfato em cubetas, photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
phosphate
faixa de medição
0.05-5.00 mg/L (PO4-P)
0.11-11.46 mg/L (P2O5)
0.2-15.3 mg/L (PO43-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Phosphomolybdenum blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(o-fosfato e fósforo total) Método: Fotométrico, PMB 0,05-5,00 mg/L (PO4-P), 0,2-15,3 mg/L (PO43-), 0,11-11,46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
O método é análogo a EPA 365.2+3, APHA 4500-P E e DIN EN ISO 6878.
O teste em cubetas de fosfato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de fosfato. Níveis elevados de fosfato podem levar à eutrofização de corpos d′água, o que é um risco para o meio ambiente. Por isso, a concentração de fosfato na água potável e em águas residuais é regulamentada em muitos países.
Outras aplicações são a determinação de fosfato em alimentos & bebidas (por exemplo, cerveja) e em amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os testes em cubeta Spectroquant® vêm com cubetas redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany