Documentos Principais
1.14542
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de nitrato em cubetas, photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
nitrate
faixa de medição
0.5-18.0 mg/L (NO3-N)
2.2-79.7 mg/L (NO3-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Nitrospectral)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,5 - 18,0 mg/l NO₃-N 2,2 - 79,7 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
O teste de célula de nitrato Spectroquant® permite a quantificação precisa de nitrato em amostras de água. O nitrato é um nutriente essencial necessário para o crescimento de animais e plantas. Contudo, níveis elevados de nitrato podem ser um risco à saúde, especialmente para gestantes e bebês. Portanto, os níveis de nitrato em fontes de água são regulados em muitos países.
Outros campos de aplicação são a análise de alimentos & bebidas (por exemplo, soro de leite) e amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os testes celulares Spectroquant® vêm com células redondas de 16 mm pré-preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com um identificador ativo (Live ID) exclusivo, que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Aplicação
  • Aplicação de uma bactéria nitrificadora Pseudomonas sp. HIB_D para reduzir os resíduos de nitrogênio no ambiente de cultivo de Litopenaeus vannamei.: Explora a utilização de testes celulares de nitrato na aquicultura para monitorizar e gerir os níveis de nitrogênio, melhorando a sustentabilidade ambiental e a saúde do camarão (Hastuti et al., 2023).
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.