Documentos Principais
1.14547
Supelco
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de nitrito em cubetas, photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
nitrite
adequação da reação
reaction type: Griess reaction
faixa de medição
0.010-0.700 mg/L (NO2-N)
0.03-2.30 mg/L (NO2-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Griess’ reaction)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,03-2,30 mg/l NO₂⁻ 0,010-0,700 mg/l NO₂-N Spectroquant®
O método é análogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO2 - B e DIN EN 26777.
Este teste em cubetas de nitrito Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de nitrito em amostras aquosas.
Método aplicado: Em soluções ácidas, os íons de nitrito reagem com ácido sulfanílico para formar um sal diazônio. Eles reagem com dicloridrato de naftil-1-N-etilenodiamina para formar um corante azo vermelho-violeta que é determinado fotometricamente.
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com cubetas redondas de 16 mm pré-cheias e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste de reagente e em cubetas Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento fácil do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas.
Aplicação
  • Bronchom dissipa a hiperresponsividade das vias aéreas em um modelo de asma alérgica em camundongo, induzida por ácaros da poeira doméstica e atenua a metaplasia de células caliciformes, fibrose subepitelial, juntamente com alterações em quimiocinas e citocinas Th2.: Este estudo discute o teste de células de nitrito na avaliação da metaplasia de células calciformes e da fibrose subepitelial em um modelo de asma em camundongos, fornecendo informações sobre alterações celulares e respostas às citocinas (Balkrishna et al., 2024).
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocolos
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction