Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.10020
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinônimo(s):
Tiras de teste bioquímico de nitrato
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de Nitrato, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
nitrate
adequação da reação
reaction type: Griess reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
10-500 mg/L (NO3-)
compatibilidade
for use with MQuant® StripScan App
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste de 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l (NO3-), MQuant®
As tiras de teste de nitrato MQuant® podem ser usadas para monitoramento rápido e fácil de água potável, água de processos e água residual, bem como em água de aquário em que os limites podem ser rapidamente excedidos. Elas também podem ser usadas para determinar nitrato em alimentos, p. ex., batatas. Os íons nitrato da tira são reduzidos a íons nitrito por um agente redutor, que então reage com um corante vermelho-violeta. A concentração de nitrato é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. Cada tira também possui uma segunda zona de reação (zona de alerta), na qual a cor muda na presença de íons nitrito. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido de estimar a concentração de nitrato e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste de nitrato Spectroquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Ligação
Substitui: 10020-1; 10020
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Conteúdo relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.