Documentos Principais
1.10007
Supelco
Nitrite Test Strips, colorimetric
greener alternative
2-80 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Sinônimo(s):
Tiras de teste bioquímico de nitrito
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de nitrito, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
nitrite
adequação da reação
reaction type: Griess reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
2-80 mg/L (NO2-)
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste de 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l (NO2-), MQuant®
O nitrito é um indicador de poluição. Desse modo, há possibilidades interessantes de aplicação na análise de água potável, residual, industrial e de aquário. Na análise de alimentos, a determinação do nitrito em produtos de carne, soluções para picles, salmoura e espinafre congelado é especialmente importante. Na tira de testes de nitrito MQuant®, os íons nitrito reagem com uma amina aromática para formar um sal diazônio, que por sua vez reage com N-(1-naftil)etilenodiamina para formar um corante azo vermelho-violeta. A concentração de nitrito é medida de modo semiquantitativo por comparação visual da zona de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido de estimar a concentração de nitrito e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste de nitrito Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
  • Tira de teste com redução
  • Tubo de alumínio reciclado
  • Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Aplicação
  • Características clínicas e laboratoriais de infecções do trato urinário em bebês pequenos: Discute os desafios diagnósticos e as caraterísticas das infeções do trato urinário em lactentes, destacando a importância da detecção precisa para orientar o tratamento (Lo et al., 2018).
  • Diferenciar a doença de Kawasaki da infecção do trato urinário em crianças febris com piúria e elevação de proteína C-reativa: Concentra-se no diagnóstico diferencial em cuidados pediátricos, que pode influenciar a escolha de testes de nitrito para um diagnóstico preciso e oportuno (Han e Lee, 2018).
  • Características iniciais da doença de Kawasaki com piúria em bebês febris com menos de 6 meses: Aborda a sobreposição dos sintomas urinários na doença de Kawasaki, destacando a utilidade dos testes de nitrito em casos complexos (Yoon et al., 2018).
  • A prática atual sobre o tratamento da tira reagente de urina pré-operatória resulta em mulheres submetidas à cirurgia ginecológica no País de Gales: Revisa os procedimentos relacionados ao atendimento pré-cirúrgico em ginecologia, indicando aplicações mais amplas de testes de nitrito em protocolos hospitalares (Walker et al., 2019).
Ligação
Substitui: 10007-1; 10007
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6