1.16973
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.5-25.0 mg/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Nitrite chemical test strips, Nitrite test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nitrite Test, reflectometric, 0.5-25.0 mg/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
nitrite
adequação da reação
reaction type: Griess reaction
faixa de medição
0.5-25.0 mg/L (NO2-)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 9.0 - 11.0 mg/l
- standard 3: 18.0 - 22.0 mg/l
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2