Key Documents
1.14842
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de fosfato, photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 400 tests
analito(s) específico(s)
phosphate
faixa de medição
0.5-30.0 mg/L (PO4-P)
1.1-68.7 mg/L (P2O5)
1.5-92.0 mg/L (PO43-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Vanadato-molybdate)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(o-fosfato) Método: fotométrico, VM 0,5 a 30,0 mg/l PO₄-P 1,5 a 92,0 mg/l PO₄³⁻1,1 a 68,7 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
. O método é análogo ao APHA 4500-P C.
Esse teste de reagentes Spectroquant® é projetado especialmente para análise de água de processos. Para evitar longos tempos de inatividade e custos de manutenção intensiva dos processos, sistemas de água um nível de fosfato precisamente ajustado na água é fundamental para garantir que os tubos de água estejam protegidos e a corrosão seja limitada a um mínimo.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes altamente estáveis e prontas para uso para realizar análises de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de testes celulares e de reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) (código de barras 2D) exclusiva, que permite o reconhecimento fácil do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas.
Aplicação
  • Monitoramento ambiental: Os testes de fosfato são amplamente utilizados no monitoramento ambiental para avaliar os níveis de fosfato nos corpos de água. Esses testes ajudam a avaliar o impacto do escoamento agrícola, descarga industrial e tratamento de águas residuais na qualidade da água. Estudos recentes têm se concentrado no uso de soluções de nanodetecção colorimétricas seletivas para determinar íons fosfato em amostras de água potável, destacando sua importância em garantir o fornecimento seguro e limpo de água (Salem and Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5