1.14897
Chloride Test, photometric
photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste de cloreto, photometric, 2.5-250 mg/L (Cl-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
sufficient for 175 tests (depending on package size)
analito(s) específico(s)
chloride
faixa de medição
2.5-250 mg/L (Cl-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Esse teste de cloreto Spectroquant® permite a quantificação precisa de íons de cloreto em águas variadas e residuais. A concentração depende de fatores geológicos e da situação local geral. No teste, os íons de cloreto reagem com o tiocianato de mercúrio (II) para formar cloreto de mercúrio (II). O tiocianeto liberado reage com íons de ferro para formar um complexo de leitura. O método é análogo às normas EPA 325.1 e APHA 4500-Cl- E.
Todos os nossos kits de teste de células e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D) que permite o reconhecimento integrado do método e contêm informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
Conteúdo relacionado
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.