Key Documents
1.01812
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de sulfato, photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
analito(s) específico(s)
sulfate
faixa de medição
0.50-50.0 mg/L (SO42-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,50 a 50,0 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant®
O método é análogo ao EPA 375.4, ao APHA 4500-SO42- E e ao ASTM D516-11.
Esse teste de reagente sulfato Spectroquant® possibilita uma quantificação precisa do teor de sulfato em amostras aquosas.
Método aplicado: Os íons sulfato reagem com íons bário para formar sulfato de bário ligeiramente solúvel. A turbidez resultante é medida no fotômetro (método turbidimétrico).
Os kits de teste de reagente Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Teste de cloreto photometric, 0.10-5.00 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Supelco
1.01807
Teste de cloreto
Phosphate Test photometric, 1.0-100.0 mg/L (PO4-P), 3-307 mg/L (PO43-), 2-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Supelco
1.00798
Phosphate Test
Nitrate Test photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Supelco
1.01842
Nitrate Test
Teste de sulfito photometric, 1.0-60.0 mg/L (SO32-), 0.8-48.0 mg/L (SO2), Spectroquant®
Supelco
1.01746
Teste de sulfito
Teste de ferro photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
Supelco
1.14761
Teste de ferro
Ammonium Test colorimetric, 0.2-5 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Supelco
1.08024
Ammonium Test
Teste de sulfito titrimetric, for use with MQUANT®
Supelco
1.11148
Teste de sulfito