M0275
Meio mínimo essencial de Eagle
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10x
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio mínimo essencial de Eagle, 10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
concentração
10 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3