M7278
Meio mínimo essencial de Eagle
HEPES modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
>7.2
componentes
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?