M1018
Meio mínimo essencial de Eagle
With Hanks′ salts, ʟ-glutamine and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, With Hanks′ salts, L-glutamine and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?