E3625
16-Epiestriol
≥93% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16β,17β-triol, 16β-Hydroxy-17β-estradiol, 3,16β,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 0.98-1.02 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CC(O)C2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3
chave InChI
PROQIPRRNZUXQM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?