Documentos
M0769
SAFC
Meio mínimo essencial de Eagle
AutoMod, with Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
NaHCO3: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Modification of the original MEM formulation. Contains a succinate buffering system. See formulations table for specific information. Medium may be autoclaved.
Outras notas
Modified for autoclaving.
Quantidade
Formulated to contain 9.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstituição
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine, 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Informações legais
Auto-Mod is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1