M4642
Meio mínimo essencial de Eagle
With Hanks′ salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component of the Hank′s MEM (HMEM)-Pipes buffer to induce anaphylatoxin induced-ear swelling in mice
- as a component of the slice culture medium (SCM) for the incubation of mouse hippocampal slice cultures
- to culture Müller cells from guinea pigs
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?