M5650
Meio mínimo essencial de Eagle
With non-essential amino acids, Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, With Earle′s salts, non-essential amino acids and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- HeLa cells
- Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells
- chondrosarcoma cell line
This medium may be preferred for the growth of adherent cells in the presence of reduced serum or as a base for the development of a serum-free medium.
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?