M0325
Meio mínimo essencial de Eagle
With Earle′s salts, non-essential amino acids, ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio mínimo essencial de Eagle, With Earle′s salts, non-essential amino acids, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 2.2 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- thyroid cancer cell lines
- macrophage-like DH82 cells
- vero CCL-81 cells
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1