Documentos Principais
M0450
Sigma-Aldrich
Meio mínimo essencial de Eagle
Alpha Modification, with nucleosides, ʟ-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, Alpha Modification, With ribonucleosides, L-glutamine, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media. This is the most enriched variation of the MEM formulation offered. It contains all 21 normal amino acids, some at increased concentrations. In addition, it contains 5 additional vitamins. See formulation for details. Often used in cytogenetic analysis when supplemented with FBS.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optimization of chemically defined cell culture media-replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods
Van der VJ, et al.
Toxicology in vitro, 24(4), 1053-1063 (2010)