M0200
Meio mínimo essencial de Eagle
Alpha Modification, with sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, without nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, Alpha Modification, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?