M2414
Meio mínimo essencial de Eagle
With Earle′s salts and reduced NaHCO₃. without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, Modified, with Earle′s salts and reduced NaHCO3. without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 0.85 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
MEM, which incorporates these modifications, includes higher concentrations of amino acids so the medium more closely approximates the protein composition of cultured mammalian cells. MEM has been used for cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers. Optional supplementation of non-essential amino acids to the formulations that incorporate either Hanks′ or Earle′s salts has broadened the usefulness of this medium.
Aplicação
Outras notas
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?