M6199
Minimum Essential Medium Eagle
StableCell™, Alpha modification, with stable glutamine and sodium bicarbonate, without nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, With stable glutamine and sodium bicarbonate, without ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?