Key Documents
D0819
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
StableCell, with stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
adequação
suitable for
componentes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This DMEM-Hi glucose medium differs from the original formula, because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. Glutamine is notoriously unstable in cell culture. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures. It also differs from the original DMEM-Hi formulation wherein pyridoxine is substituted for pyridoxal. Pyridoxal is an unstable component of media.
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Informações legais
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Jaroslav Čapek et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 58, 900-908 (2015-10-20)
An interest in biodegradable metallic materials has been increasing in the last two decades. Besides magnesium based materials, iron-manganese alloys have been considered as possible candidates for fabrication of biodegradable stents and orthopedic implants. In this study, we prepared a
Hiba Msheik et al.
Placenta, 90, 90-97 (2020-02-15)
The placenta is a transitory organ essential for proper fetal maturation and growth. Trophoblasts, the main cell type of the placenta, differentiate along the villous or extravillous pathways. The ability of villous cytotrophoblasts to undergo an epithelial-to-mesenchymal transition to form
Xiuhui Wu et al.
Molecular medicine reports, 22(3), 1883-1891 (2020-06-26)
MicroRNA (miR)-802 has been discovered to be involved in the occurrence and development of numerous types of tumor; however, studies into the role of miR‑802 in cervical cancer are limited. Therefore, the present study aimed to investigate the regulatory effects of
Athar Khalil et al.
Frontiers in oncology, 8, 482-482 (2018-11-15)
T-box (TBX) transcription factors are evolutionary conserved genes and master transcriptional regulators. In mammals, TBX2 subfamily (TBX2, TBX3, TBX4, and TBX5) genes are expressed in the developing lung bud and tracheae. Our group previously showed that the expression of TBX2
Ana Hidalgo-Sastre et al.
JCI insight, 5(10) (2020-05-22)
Several studies have suggested an oncogenic role for the neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP, encoded by the Wasl gene), but thus far, little is known about its function in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). In this study, we performed in silico